Learn More
p-Nitrobencilo 6-(1'-Hidroxietil)-azabiciclo(3.2.0)heptano-3,7-diona-2-carboxilato, TRC
Código de producto. 30470652
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30470652 1 g
30465964 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30470652 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4955001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74288-40-7
Fórmula molecular C16 H16 N2 O7
Peso molecular (g/mol) 348.31
Nombre IUPAC (4-nitrofenilo)metil (5R,6S)-6-[(1R)-1-hidroxietil]-3,7-dioxo-1-azabiciclo[3.2.0]heptano-2-carboxilato
SMILES C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2CC(=O)C(N2C1=O)C(=O)OCc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Nitrobenzyl 6-(1'-Hydroxyethyl)-azabicyclo(3.2.0)heptane-3,7-dione-2-carboxylate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2O7/c1-8(19)13-11-6-12(20)14(17(11)15(13)21)16(22)25-7-9-2-4-10(5-3-9)18(23)24/h2-5,8,11,13-14,19H,6-7H2,1H3/t8-,11-,13-,14?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 348.0958