Learn More
p-Nitrobencilo-(5R,6S)-2-(difenilfosforiloxi)-6-((1R)-1-hidroxietil)carbapeno-2-em-3-carboxilato, TRC
Código de producto. 30411038
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30411038 25 mg 25 miligramos
30425332 5 mg -
30421676 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411038 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP23287025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75321-08-3
Fórmula molecular C28 H25 N2 O10 P
Peso molecular (g/mol) 580.48
Nombre IUPAC (4-nitrofenil)metil (5R,6S)-3-difenoxifosforiloxi-6-[(1R)-1-hidroxietilo]-7-oxo-1-azabiciclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxilato
SMILES C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2Cc(=C(N2C1=O)C(=O)Occ3Ccc(Cc3)[N+](=O)[O-])Op(=O)(Oc4Ccccc4)Oc5Ccccc5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material P-Nitrobenzyl-(5R,6S)-2-(Diphenylphosphoryloxy)-6-((1R)-1-Hydroxyethyl)Carbapen-2-Em-3-Carboxylate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H25N2O10P/c1-18(31)25-23-16-24(40-41(36,38-21-8-4-2-5-9-21)39-22-10-6-3-7-11-22)26(29(23)27(25)32)28(33)37-17-19-12-14-20(15-13-19)30(34)35/h2-15,18,23,25,31H,16-17H2,1H3/t18-,23-,25-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 580.1247