Learn More
p-Nitroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10604992 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10604992 100 g Frasco de vidrio 100 g
10285270 5 g Frasco de vidrio 5 g
10444575 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 10604992 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 128341000
 Artículo restringido
En stock
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
CAS: 100-19-6 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-19-6
Fórmula molecular C8H7NO3
Peso molecular (g/mol) 165.15
Número MDL MFCD00007355
Clave InChI YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-nitroacetophenone, 4'-nitroacetophenone, 4-nitroacetophenone, 1-4-nitrophenyl ethanone, p-acetylnitrobenzene, paranitroacetophenone, p-nitrophenyl methyl ketone, 1-4-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-nitrophenyl, pnap
PubChem CID 7487
ChEBI CHEBI:28735
Nombre IUPAC 1-(4-nitrofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material p-Nitroacetophenone
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 76°C to 80°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 202°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4COCH3
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 288
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Nitroacetophenone
Signalord
  • Atención
Farekategori
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Faresætning
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Sikkerhedssætning
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.