Learn More
p-Nitroacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10444575 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10444575 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10285270 5 g Frasco de vidrio 5 g
10604992 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10444575 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 128340010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-19-6 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-19-6
Fórmula molecular C8H7NO3
Peso molecular (g/mol) 165.15
Número MDL MFCD00007355
Clave InChI YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-nitroacetophenone, 4'-nitroacetophenone, 4-nitroacetophenone, 1-4-nitrophenyl ethanone, p-acetylnitrobenzene, paranitroacetophenone, p-nitrophenyl methyl ketone, 1-4-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-nitrophenyl, pnap
PubChem CID 7487
ChEBI CHEBI:28735
Nombre IUPAC 1-(4-nitrofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Nitroacetophenone
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 76°C to 80°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 202°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal O2NC6H4COCH3
Cantidad 1 kg
Beilstein 07, 288
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Nitroacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.