Learn More
p-Nicorandil, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Nicorandil |
| CAS | 65141-47-1 |
| Fórmula molecular | C8 H9 N3 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Nicorandil Impurity A (EP), Nicorandil impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9N3O4/c12-8(7-1-3-9-4-2-7)10-5-6-15-11(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,10,12) |
| SMILES | [O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1ccncc1 |
| Nombre IUPAC | nitrato de 2-(piridina-4-carbonilamino)etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 211.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.0593 |