Learn More
P-naftolbenceína, pura, grado indicador, Fisher Chemical
Código de producto. 10598810 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Tarro de cristal
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10598810 25 g Tarro de cristal 25 g
1 options
Código de producto. 10598810 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/0500/46
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
P-naftolbenceína, pura, grado indicador, Fisher Chemical, Cantidad: 25g, Envasado: Tarro de vidrio, marrón, Punto de fusión: 230 °C, peso molecular: 374,439, CAS: 145-50-6, peso de la fórmula: 374,44 g/mol, Clave InChI: VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
CAS 145-50-6
Punto de fusión 230°C
Color Marrón
Envase Tarro de cristal
Fórmula molecular C27H18O2
Número MDL 78492
Cantidad 25 g
Sinónimo p-naphtholbenzein, 1-naphtholbenzein, alpha-naphtholbenzein, .alpha.-naphtholbenzein, 4-4-hydroxynaphthyl phenylmethylene naphthalen-1-one, naphtholbenzein, 1 4h-naphthalenone, 4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone,4-4-hydroxy-1-naphthalenyl phenylmethylene, 1 4h-naphthalenone, 4-.alpha.-4-hydroxy-1-naphthyl benzylidene
Clave InChI VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=O)C3=CC=CC=C23)C4=CC=C(C5=CC=CC=C54)O
Nombre IUPAC (4Z)-4-[(4-hidroxinaftalen-1-il)-fenilmetilideno]naftalen-1-ona
Peso molecular (g/mol) 374.439
PubChem CID 5941340
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.44g/mol
Forma física Sólido en polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • alpha-Naphtholbenzein
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.