Learn More
p-MPPF Clorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-MPPF Hydrochloride |
| CAS | 223699-41-0 |
| Fórmula molecular | C25H27FN4O2 • x(HCl) |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-Fluoro-N-[2-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-N-2-pyridinyl-benzamide Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H27FN4O2.2ClH/c1-32-23-7-3-2-6-22(23)29-17-14-28(15-18-29)16-19-30(24-8-4-5-13-27-24)25(31)20-9-11-21(26)12-10-20;;/h2-13H,14-19H2,1H3;2*1H |
| SMILES | FC1=CC=C(C(N(C2=CC=CC=N2)CCN3CCN(C4=CC=CC=C4OC)CC3)=O)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 434.513646 |