Learn More
p-Metilestireno, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Methylstyrene |
| Punto de fusión | -34.0°C |
| Color | De incoloro a amarillo |
| Densidad | 0.8960g/mL |
| Punto de ebullición | 170.0°C to 175.0°C |
| Temperatura de inflamación | 45°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Fórmula lineal | CH3C6H4CH=CH2 |
| Mostrar más |
Safety and Handling
- p-Methylstyrene, stabilized
- Atención
- Líquido inflamable Categoría 3
- H226-Líquidos y vapores inflamables.