Learn More
p-Metilestireno, 98 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10357200 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ml
2.50 litro
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10357200 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10353812 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10458152 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
11914461 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10357200 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 127700100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 622-97-9 | C9H10 | 118.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 622-97-9
Fórmula molecular C9H10
Peso molecular (g/mol) 118.18
Número MDL MFCD00008621
Clave InChI JLBJTVDPSNHSKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylstyrene, 1-methyl-4-vinylbenzene, p-methylstyrene, 4-vinyltoluene, p-vinyltoluene, benzene, 1-ethenyl-4-methyl, styrene, p-methyl, p-methyl styrene, 1-p-tolylethene, para-methylstyrene
PubChem CID 12161
Nombre IUPAC 1-etenil-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Methylstyrene
Punto de fusión -34.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8960g/mL
Punto de ebullición 170.0°C to 175.0°C
Temperatura de inflamación 45°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CH=CH2
Índice de refracción 1.5410 to 1.5430
Cantidad 10 mL
Beilstein 05,485
Gravedad específica 0.896
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Estabilizante 0.1% 3, 5-di-tert.-butylcatechol
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Methylstyrene, stabilized
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.