Learn More
Ácido P-metilfosfónico-13C, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | P-Methylphosphonic Acid-13C |
| CAS | 106976-96-9 |
| Fórmula molecular | 13CH5O3P |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Dihydrogen Methylphosphonate-13C, MPA-13C, Methanephosphonic Acid-13C, Methylphosphonic Acid-13C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/CH5O3P/c1-5(2,3)4/h1H3,(H2,2,3,4)/i1+1 |
| SMILES | O=P(O)(O)[13CH3] |
| Peso molecular (g/mol) | 97.02 |