Learn More
Azida de p-metil-cinamoilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Methyl-cinnamoyl Azide |
| CAS | 24186-38-7 |
| Fórmula molecular | C10H9N3O |
| Cantidad | 2 g |
| Sinónimo | 3-(4-Methylphenyl)-2-propenoyl Azide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9N3O/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(14)12-13-11/h2-7H,1H3/b7-6+ |
| SMILES | Cc1ccc(\C=C\C(=O)N=[N+]=[N-])cc1 |
| Nombre IUPAC | (E)-3-(4-metilfenil)prop-2-enoil azida |
| Peso molecular (g/mol) | 187.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.0746 |