Learn More
p-Metoxitolueno, TRC
Código de producto. 30007605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007605 10 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30007605 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM27173010ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Methoxytoluene
CAS 104-93-8
Fórmula molecular C8H10O
Cantidad 10 mL
Sinónimo 1-Methoxy-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-methoxybenzene, 4-Cresol Methyl Ether, 4-Methoxytoluene, 4-Methyl-1-methoxybenzene, 4-Methylanisole, Methyl p-Methylphenyl Ether, Methyl p-Tolyl Ether, NSC 6254, O-Methyl-p-cresol, p-Cresol Methyl Ether, p-Cresyl Methyl Ether, p-Methylanisole, p-Tolyl Methyl Ether
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1ccc(C)cc1
Nombre IUPAC 1-metoxi-4-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 122.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0732