Learn More
Ácido p-metoxicinámico, 99 %, predominantemente trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10113130 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113130 25 g Frasco de vidrio 25 g
10408860 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10113130 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 125840250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 830-09-1 | C10H10O3 | 178.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 830-09-1
Fórmula molecular C10H10O3
Peso molecular (g/mol) 178.19
Número MDL MFCD00004398
Clave InChI AFDXODALSZRGIH-QPJJXVBHSA-N
Sinónimo 4-methoxycinnamic acid, p-methoxycinnamic acid, 3-4-methoxyphenyl acrylic acid, trans-4-methoxycinnamic acid, 4-methoxycinnamate, para-methoxycinnamic acid, o-methyl-p-coumaric acid, cinnamic acid, p-methoxy, e-3-4-methoxyphenyl acrylic acid, e-3-4-methoxyphenyl-2-propenoic acid
PubChem CID 699414
Nombre IUPAC ácido (E)-3-(4-metoxifenil)prop-2-enoico
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Methoxycinnamic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 173°C to 175°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OC6H4CH=CHCO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 10, 298
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino fino