Learn More
Formato de p-metoxibencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Methoxybenzyl Formate |
| CAS | 122-91-8 |
| Fórmula molecular | C9H10O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (4-Anisyl)methyl Formate, 4-Methoxybenzyl Formate, Anisyl Formate, NSC 5949 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10O3/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-12-7-10/h2-5,7H,6H2,1H3 |
| SMILES | O=COCC1=CC=C(OC)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 166.17 |