Learn More
p-Menta-8-tiol-3-ona, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465956
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11465956 25 g 25 g
11455956 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11465956 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22287.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 38462-22-5 | C10H18OS | 186.313 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38462-22-5
Fórmula molecular C10H18OS
Peso molecular (g/mol) 186.313
Número MDL MFCD00012393
Clave InChI RVOKNSFEAOYULQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-mentha-8-thiol-3-one, 8-mercaptomenthone, 8-mercapto-p-menthan-3-one, thiomenthone, 8-mercapto-p-menthane-3-one, cyclohexanone, 2-1-mercapto-1-methylethyl-5-methyl, 2-1-mercapto-1-methylethyl-5-methylcyclohexanone, buchu mercaptan, 5-methyl-2-2-sulfanylpropan-2-yl cyclohexan-1-one, 2-1-mercapto-1-methylethyl-5-methylcyclohexan-1-one
PubChem CID 61982
Nombre IUPAC 5-metil-2-(2-sulfanilpropan-2-il)ciclohexan-1-ona
SMILES CC1CCC(C(=O)C1)C(C)(C)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Mentha-8-thiol-3-one
Nombre de nota cis + trans
Densidad 1
Punto de ebullición 270°C to 272°C
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.31
Porcentaje de pureza 97%