Learn More
p-hidroxipropiofenona, TRC
Código de producto. 30407172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30407172 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 30407172 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH952515500G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Hydroxypropiophenone
CAS 70-70-2
Fórmula molecular C9H10O2
Cantidad 500 g
Sinónimo 1-(4-Hydroxyphenyl)-1-propanone, 1-(p-Hydroxyphenyl)-1-propanone, 4-Propanoylphenol, 4-Propionylphenol, 4'-Hydroxypropiophenone, B 360, Bio-fren, Ethyl 4-hydroxyphenyl ketone, Ethyl p-hydroxyphenyl ketone, Frenantol, Frenohypon, Frenon, Frenormon, H 365, Hypophenon, Hypostat, Ibiopopp, Mepal, NSC 2834, NSC 33949, POP, Paroxon, Paroxypropion, Paroxypropione, Possipion, Possipione, Profenone, Proxiphenon, p-Hydroxyphenyl-1-propanone, p-Hydroxypropiophenone, p-Propionylphenol, p-Propiophenol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10O2/c1-2-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
SMILES CCC(=O)c1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 1-(4-hidroxifenil)propan-1-ona
Peso molecular (g/mol) 150.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0681