Learn More
p-hidroxifenilacetilglicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Hydroxyphenylacetylglycine |
| CAS | 28116-23-6 |
| Fórmula molecular | C10 H11 N O4 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | N-[2-(4-Hydroxyphenyl)acetyl]glycine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO4/c12-8-3-1-7(2-4-8)5-9(13)11-6-10(14)15/h1-4,12H,5-6H2,(H,11,13)(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)CNC(=O)Cc1ccc(O)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 209.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 209.0688 |