Learn More
Ácido P-hidroxifenilacético cristalino MP Biomedicals
Código de producto. 11493891 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11493891 25 g
1 options
Código de producto. 11493891 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215130325
CAS 156-38-7
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.149
Clave InChI XQXPVVBIMDBYFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-hydroxyphenylacetic acid, 2-4-hydroxyphenyl acetic acid, p-hydroxyphenylacetic acid, 4-hydroxyphenyl acetic acid, 4-hydroxyphenylacetate, 4-hydroxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy, p-hydroxyphenyl acetic acid, parahydroxy phenylacetic acid, 4-carboxymethylphenol
PubChem CID 127
ChEBI CHEBI:18101
Nombre IUPAC ácido 2-(4-hidroxifenil)acético
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material P-Hydroxyphenylacetic Acid
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.1
Forma física Crystalline