Learn More
p-hidroximefentermina clorhidrato, TRC
Código de producto. 30407363
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407363 1 mg
30402325 10 mg
30389574 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407363 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7917201MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120583-18-8
Fórmula molecular C11 H17 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 215.72
Sinónimo p-(2-Methyl-2-methylaminopropyl)phenol Hydrochloride, 4-[2-Methyl-2-(methylamino)propyl]phenol Hydrochloride
Nombre IUPAC 4-[2-metil-2-(metilamino)propil]fenol; Cloruro
SMILES Cl.CNC(C)(C)Cc1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Hydroxymephentermine Hydrochloride
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-11(2,12-3)8-9-4-6-10(13)7-5-9;/h4-7,12-13H,8H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.1077