Learn More
p-Hydroxymandelic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16425566
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16425566 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16425566 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113027
MedChemExpress p-Hydroxymandelic acid is a valuable aromatic fine chemical and widely used for production of pharmaceuticals and food additives.
p-Hydroxymandelic acid is a valuable aromatic fine chemical and widely used for production of pharmaceuticals and food additives.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Hydroxymandelic acid
CAS 1198-84-1
Color cyan
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (148.68 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC(C(O)C1=CC=C(C=C1)O)=O
Peso molecular (g/mol) 168.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism