Learn More
p-hidroximandelamida, TRC
Código de producto. 30407495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30407495 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30407495 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH944365250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material p-Hydroxymandelamide
CAS 74908-87-5
Fórmula molecular C8H9NO3
Cantidad 250 mg
Sinónimo α,4-Dihydroxybenzeneacetamide, (±)-α,4-Dihydroxybenzeneacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO3/c9-8(12)7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10-11H,(H2,9,12)
SMILES O=C(N)C(O)C1=CC=C(O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 167.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.06
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.