Learn More
p-hidroximandelamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Hydroxymandelamide |
| CAS | 74908-87-5 |
| Fórmula molecular | C8H9NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | α,4-Dihydroxybenzeneacetamide, (±)-α,4-Dihydroxybenzeneacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c9-8(12)7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,7,10-11H,(H2,9,12) |
| SMILES | O=C(N)C(O)C1=CC=C(O)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 167.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.06 |