Learn More
p-Hydroxycinnamic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16472396
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472396 500 mg 500 miligramos
16439186 100 mg 100 miligramos
16434947 50 mg 50 miligramos
16419298 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16472396 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN2391
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress p-Hydroxycinnamic acid, a common dietary phenol, could inhibit platelet activity, with IC50s of 371 μM, 126 μM for thromboxane B2 production and lipopolysaccharide-induced prostaglandin E2 generation, respectively.
p-Hydroxycinnamic acid, a common dietary phenol, could inhibit platelet activity, with IC50s of 371 μM, 126 μM for thromboxane B2 production and lipopolysaccharide-induced prostaglandin E2 generation, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Hydroxycinnamic acid
CAS 7400-08-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H8O3
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (609.16 mM) ∣Ethanol : 33.33 mg/mL (203.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)/C=C/C1=CC=C(O)C=C1
Peso molecular (g/mol) 164.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 98.24%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism