Learn More
Ácido p-hidroxicinámico, 98 %, predominantemente trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10295250 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10295250 25 g Frasco de plástico 25 g
10112730 100 g Frasco de plástico 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10295250 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121090250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 501-98-4 | C9H8O3 | 164.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 501-98-4
Fórmula molecular C9H8O3
Peso molecular (g/mol) 164.16
Número MDL MFCD00004399
Clave InChI NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Sinónimo p-coumaric acid, 4-hydroxycinnamic acid, p-hydroxycinnamic acid, 4-coumaric acid, trans-4-hydroxycinnamic acid, trans-p-coumaric acid, p-cumaric acid, 3-4-hydroxyphenyl acrylic acid, para-coumaric acid, hydroxycinnamic acid
PubChem CID 637542
ChEBI CHEBI:32374
Nombre IUPAC Ácido (E)-3-(4-hidroxifenil)prop-2-enoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Hydroxycinnamic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 214°C
Color Beige a blanco o verde
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal HOC6H4CH=CHCO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 10, 297
Índice Merck 14, 2560
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether,practically insoluble in benzene and ligroine
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Hydroxycinnamic acid, predominantly trans
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.