Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | P-Hydroxybenzoic Acid |
| Densidad | 1.46 g/mL |
| Cantidad | 1 kg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.1 |
| Forma física | cristalino/a/s |