Learn More
p-Hexilresorcinol, TRC
Código de producto. 30393670
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30393670 1 g
1 options
Código de producto. 30393670 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH2966201G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexylresorcinol
CAS 136-77-6
Fórmula molecular C12 H18 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Hexylresorcinol, 4-Hexyl-1,3-benzenediol, 4-Hexylresorcinol, 1,3-Dihydroxy-4-hexylbenzene, 1-(2',4'-Dihydroxyphenyl)hexane, 4-(1-Hexyl)resorcinol, 4-Hexyl-1,3-benzenediol, 4-Hexyl-1,3-dihydroxybenzene, 4-Hexylresorcine, 4-Hexylresorcinol, 4-n-Hexylresorcinol, Adrover, Antascarin, Ascaricid, Ascarinol, Ascaryl, Caprokol, Crystoids, Cystoids Anthelmintic, EverFresh, Gelovermin, Hexylresorcinol, Hidesol, KOM 14, Mycoderm, NSC 1570, Oxana, Prensol, S.T. 37, Sucrets, Worm-Agen, p-Hexylresorcinol
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O2/c1-2-3-4-5-6-10-7-8-11(13)9-12(10)14/h7-9,13-14H,2-6H2,1H3
SMILES CCCCCCc1ccc(O)cc1O
Nombre IUPAC 4-hexilbenceno-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 194.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.1307