Learn More
p-cloruro de fluorobencilo, TRC
Código de producto. 30394701
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30394701 10 g
30397442 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30394701 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF58836010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 352-11-4
Fórmula molecular C7H6ClF
Peso molecular (g/mol) 144.57
Sinónimo alpha-Chloro-4-fluorotoluene, alpha-Chloro-p-fluorotoluene, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene, 4-Fluorobenzyl Chloride, 4-Fluorophenylmethyl Chloride, NSC 25084, 1-(Chloromethyl)-4-fluorobenzene
Nombre IUPAC 1-(clorometilo)-4-fluorobenceno
SMILES Fc1ccc(CCl)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Fluorobenzyl Chloride
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6ClF/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0142