Learn More
Bromuro de p-fluorobencilo, MP Biomedicals
Código de producto. 11412415 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Código de producto. Cantidad
11412415 10 g
1 options
Código de producto. 11412415 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0520617205
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Fluorobenzyl Bromide
CAS 459-46-1
Fórmula molecular C7H6BrF
Número MDL MFCD00000359
Cantidad 10 g
Sinónimo 4-fluorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-fluorobenzene, p-fluorobenzyl bromide, 4-fluorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-fluoro, alpha-bromo-p-fluorotoluene, alpha-bromo-4-fluorotoluene, 1-bromomethyl-4-fluoro-benzene, 4-bromomethyl-1-fluorobenzene, para-fluorobenzyl bromide
Clave InChI NVNPLEPBDPJYRZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC1=CC=C(CBr)C=C1
Nombre IUPAC 1-(bromometilo)-4-fluorobenceno
Peso molecular (g/mol) 189.03
PubChem CID 68021
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.03