Learn More
Ácido p-Fluoro-Alfa-acetamidocinnámico, TRC
Código de producto. 30392851
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30392851 1 g
30397222 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30392851 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF5870001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111649-72-0
Fórmula molecular C11 H10 F N O3
Peso molecular (g/mol) 223.2
Sinónimo P-Fluoro-A-Acetamidocinnamic Acid
Nombre IUPAC (E)-2-acetamido-3-(4-fluorofenil)prop-2-ácido enoico
SMILES CC(=O)N\C(=C\c1ccc(F)cc1)\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Fluoro-a-acetamidocinnamic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H10FNO3/c1-7(14)13-10(11(15)16)6-8-2-4-9(12)5-3-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)(H,15,16)/b10-6+
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0645