Learn More
p-Fluoranilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354534
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354534 1 g 1 g
11364534 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354534 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01287.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 527-21-9 | C6F4O2 | 180.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 527-21-9
Fórmula molecular C6F4O2
Peso molecular (g/mol) 180.06
Número MDL MFCD00001592
Clave InChI JKLYZOGJWVAIQS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrafluoro-1,4-benzoquinone, fluoranil, p-fluoranil, tetrafluoroquinone, tetrafluoro-p-benzoquinone, fluoroanil, tetrafluorocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,3,5,6-tetrafluoro, 2,3,5,6-tetrafluoro-1,4-benzoquinone, 2,3,5,6-tetrafluoro 1,4 benzoquinone
PubChem CID 68239
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetrafluorociclohexa-2,5-dieno-1,4-diona
SMILES FC1=C(F)C(=O)C(F)=C(F)C1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Fluoranil
Punto de fusión ∼184°C (sublimation)
Cantidad 1 g
Beilstein 1875039
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.06
Porcentaje de pureza 97%