Learn More
p-etilfenol, TRC
Código de producto. 30369188
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30369188 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 30369188 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE925730250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Ethylphenol
CAS 123-07-9
Fórmula molecular C8 H10 O
Cantidad 250 g
Sinónimo 4-Ethylphenol, Phenol, 4-ethyl- (9CI, ACI), 4-Ethylphenol (ACI), Phenol, p-ethyl- (8CI), (4-Hydroxyphenyl)ethane, (p-Hydroxyphenyl)ethane, 1-Ethyl-4-hydroxybenzene, NSC 62012, p-Ethylphenol, p-Hydroxyethylbenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3
SMILES CCc1ccc(O)cc1
Nombre IUPAC 4-etilfenol
Peso molecular (g/mol) 122.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0732