Learn More
p-Etilfenol-d9, TRC
Código de producto. 30371024
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30371024 50 mg
30382692 100 mg
30371677 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30371024 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE92573250MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2241872-74-0
Fórmula molecular C8HD9O
Peso molecular (g/mol) 131.22
Sinónimo Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-(ethyl-1,1,2,2,2-d5)- (ACI), 4-(Ethyl-1,1,2,2,2-d5)phen-2,3,5,6-d4-ol (ACI), 4-Ethylphenol-d9, 4-Ethylphenol-D9, p-Ethylphenol-d9
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Ethylphenol-d9
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3/i1D3,2D2,3D,4D,5D,6D
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.1297