Learn More
p-Ácido etilhidratrópico, TRC
Código de producto. 30011991
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011991 250 mg 250 miligramos
17951705 100 mg 100 miligramos
17941485 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011991 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE918820250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3585-52-2
Fórmula molecular C11 H14 O2
Peso molecular (g/mol) 178.23
Sinónimo (2RS)-2-(4-Ethylphenyl)propanoic Acid, Ibuprofen Imp. N (EP), Benzeneacetic acid, 4-ethyl-α-methyl-, Hydratropic acid, p-ethyl- (7CI,8CI), 4-Ethyl-α-methylbenzeneacetic acid, 2-(4-Ethylphenyl)propionic acid, 2-(p-Ethylphenyl)propionic acid, p-Ethylhydratropic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-(4-etilfenil)propanoico
SMILES CCc1ccc(cc1)C(C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-(4-Ethylphenyl)propanoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14O2/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)8(2)11(12)13/h4-8H,3H2,1-2H3,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0994
Porcentaje de pureza >95%