Learn More
p-Ditiano-2,5-diol, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10286180 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10286180 250 g Frasco de plástico 250 g
11966811 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10286180 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 179932500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 40018-26-6 | C4H8O2S2 | 152.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40018-26-6
Fórmula molecular C4H8O2S2
Peso molecular (g/mol) 152.23
Clave InChI YUIOPHXTILULQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithiane, mercaptoacetaldehyde dimer, 4-dithiane-2,5-diol, 1,4 dithiane-2,5-diol, 2,5-dihydroxy-1,4-dithian, p-dthane-2,5-dol, pubchem20480, 1,4dithiane-2,5diol, acmc-1anme
PubChem CID 98330
Nombre IUPAC 1,4-ditiano-2,5-diol
SMILES C1C(SCC(S1)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Dithiane-2,5-diol
Punto de fusión 130.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Información de solubilidad Solubility in water: 3.9g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.23
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Polvo cristalino