Learn More
p-Dioxano, reactivo PHOTREX™, J.T. Baker™
Código de producto. 15518544 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15518544 1 L Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha cada uno
1 options
Código de producto. 15518544 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 919602
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Disolventes de alta pureza caracterizados para su uso en espectrofotometría UV, visible e IR
    Para espectrofotometría y recuento de centelleo de líquidos
CAS 123-91-1
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.106
Clave InChI RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dioxane, p-dioxane, 1,4-diethylene dioxide, diethylene ether, dioxan, 1,4-dioxacyclohexane, diethylene dioxide, dioxanne, di ethylene oxide, tetrahydro-p-dioxin
PubChem CID 31275
ChEBI CHEBI:47032
Nombre IUPAC 1,4-dioxano
SMILES C1COCCO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Dioxane
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 12.00°C
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca estrecha
Gravedad específica 1L = 1.03kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 88.11
Grado Reactivo PHOTREX™
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.