Specifications
| Nombre del producto químico o material | p-Dimethylaminobenzaldehyde |
| Nombre de nota | Para el análisis ACS |
| CAS | 100-10-7 |
| Color | Blanco a crema |
| Fórmula molecular | C9H11NO |
| Número MDL | MFCD00003381 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal |
| Clave InChI | BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1 |
| Show More |