Learn More
p-(Dimetilamino)benzaldehído, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reactivo, J.T. Baker™
Código de producto. 15518784 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15518784 100 g Frasco de polietileno 100 g
1 options
Código de producto. 15518784 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor J41805
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    328.00€
    226.23€ / 100 g
    Ahorro 101.77€
    31% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Productos químicos de alta calidad para uso industrial especializado y de laboratorio
CAS 100-10-7
Fórmula molecular C9H11NO
Peso molecular (g/mol) 149.19
Número MDL MFCD00003381
Clave InChI BGNGWHSBYQYVRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-dimethylamino benzaldehyde, p-dimethylaminobenzaldehyde, ehrlich's reagent, p-formyldimethylaniline, benzaldehyde, 4-dimethylamino, p-dimethylamino benzaldehyde, p-formyl-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-aminobenzaldehyde, p-n,n-dimethylamino benzaldehyde, 4-dimethylaminobenzenecarbonal
PubChem CID 7479
Nombre IUPAC 4-(dimetilamino)benzaldehído
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-(Dimethylamino)benzaldehyde
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™