Learn More
P-Desthioxo, P-Oxo Bensulide, TRC
Código de producto. 30179972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179972 500 mg 500 miligramos
30180015 50 mg 50 miligramos
30179843 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30179972 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB365945500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20243-81-6
Fórmula molecular C14 H24 N O5 P S2
Peso molecular (g/mol) 381.45
Sinónimo Phosphorothioic acid, O,O-diisopropyl ester, S-ester with N-(2-mercaptoethyl)benzenesulfonamide (8CI), O,O-Bis(1-methylethyl) S-[2-[(phenylsulfonyl)amino]ethyl] phosphorothioate
Nombre IUPAC N-[2-di(propan-2-iloxi)fosforilsulfanilletil]benzenosulfonamida
SMILES CC(C)OP(=O)(OC(C)C)SCCNS(=O)(=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bensulide-oxon
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H24NO5PS2/c1-12(2)19-21(16,20-13(3)4)22-11-10-15-23(17,18)14-8-6-5-7-9-14/h5-9,12-13,15H,10-11H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 381.0834