Learn More
p-Cymene, TRC
Código de producto. 30009010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009010 5 mL 5 ml
30003911 25 mL 25 ml
30008031 50 mL 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009010 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9941055ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-87-6
Fórmula molecular C10 H14
Peso molecular (g/mol) 134.22
Sinónimo p-Cymene (8CI), 1-Methyl-4-(1-methylethyl)benzene, 1-Isopropyl-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-isopropylbenzene, 2-p-Tolylpropane, 4-Cymene, 4-Isopropyl-1-methylbenzene, 4-Isopropyltoluene, 4-Methylisopropylbenzene, Camphogen, Dolcymene, NSC 4162, p-Cymol, p-Isopropyltoluene, p-Methylcumene, p-Methylisopropylbenzene, para-Cymene
Nombre IUPAC 1-metil-4-propan-2-ilbenceno
SMILES CC(C)c1ccc(C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Cymene
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 5 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4-8H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.1096
Porcentaje de pureza >95%