Learn More
P-Cimeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
2500 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11499496 500 mL 500 ml
11409506 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499496 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19226.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 99-87-6 | C10H14 | 134.222 g/mol
It is used in heat-exchange media, metal polishes, and thinners for lacquers/varnishes. Also used to make para-cresol, carvacrol, and synthetic resins. It is also used as a component of commercial terpene solvent mixtures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en medios de intercambio de calor, barnices para metales y diluyentes para lacas/barnices. También se utiliza para obtener parecresol, carvacrol y resinas sintéticas. Igualmente, se emplea como componente de mezclas comerciales de disolventes terpenos.
Solubilidad
Soluble en agua a 0,023 g/l. 20 °C.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-87-6
Fórmula molecular C10H14
Peso molecular (g/mol) 134.222
Número MDL MFCD00008893
Clave InChI HFPZCAJZSCWRBC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-cymene, 4-isopropyltoluene, p-isopropyltoluene, dolcymene, p-cymol, paracymene, cymene, para-cymene, 1-isopropyl-4-methylbenzene, camphogen
PubChem CID 7463
ChEBI CHEBI:28768
Nombre IUPAC 1-metil-4-propan-2-ilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Cymene
Punto de fusión -68°C
Densidad 0.86
Punto de ebullición 176°C to 178°C
Temperatura de inflamación 47°C (116°F)
Olor Aromatic
Índice de refracción 1.49
Cantidad 500 mL
Número UN UN2046
Beilstein 1903377
Índice Merck 14,2763
Información de solubilidad Soluble in water at 0.023g/L.20°C.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.22
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Cymene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P331-NO provocar el vómito.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Cymene