Learn More
Trímero de ácido p-cianobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Cyanobenzoic Acid Trimer |
| CAS | 61414-16-2 |
| Fórmula molecular | C24H15N3O6 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4,4',4''-(1,3,5-Triazine-2,4,6-triyl)trisbenzoic Acid, 4,4',4''-s-Triazine-2,4,6-triyltribenzoic Acid, 2,4,6-Tris(4-carboxyphenyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tris(4-carboxyphenyl)triazine, 4,4',4''-s-Triazine-2,4,6-triyltribenzoate, 4,4',4''-s-Triazine-2,4,6-triyltribenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H15N3O6/c28-22(29)16-7-1-13(2-8-16)19-25-20(14-3-9-17(10-4-14)23(30)31)27-21(26-19)15-5-11-18(12-6-15)24(32)33/h1-12H,(H,28,29)(H,30,31)(H,32,33) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1)c2nc(nc(n2)c3ccc(cc3)C(=O)O)c4ccc(cc4)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[4,6-bis(4-carboxifenil)-1,3,5-triazin-2-il]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 441.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 441.0961 |