Learn More
p-cianoacetofenona, TRC
Código de producto. 30349776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30349776 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30349776 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC9875055G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Cyanoacetophenone
CAS 1443-80-7
Fórmula molecular C9H7NO
Cantidad 5 g
Sinónimo 1-Acetyl-4-benzonitrile, 4-Acetylbenzonitrile, 4-Cyanoacetophenone, 4-Cyanophenyl Methyl Ketone, 4'-Cyanoacetophenone, Methyl p-Cyanophenyl Ketone, p-Acetylbenzonitrile, p-Cyanoacetophenone, p-Cyanophenyl Methyl Ketone
Fórmula InChI InChI=1S/C9H7NO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(cc1)C#N
Nombre IUPAC 4-acetilbenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 145.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.0528