Learn More
p-cianoacetofenona-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Cyanoacetophenone-d4 |
| CAS | 1794964-28-5 |
| Fórmula molecular | C9H3D4NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1-Acetyl-4-benzonitrile-d4, 4-Acetylbenzonitrile-d4, 4-Cyanoacetophenone-d4, 4-Cyanophenyl-d4 Methyl Ketone, 4'-Cyanoacetophenone-d4, Methyl p-Cyanophenyl-d4 Ketone, p-Acetylbenzonitrile-d4, p-Cyanoacetophenone-d4, p-Cyanophenyl-d4 Methyl Ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7NO/c1-7(11)9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,1H3/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(=O)C)c([2H])c([2H])c1C#N |
| Nombre IUPAC | 4-acetil-2,3,5,6-tetradeuteriobenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 149.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0779 |