Learn More
p-Cresyl sulfate potassium, MedChemExpress
Código de producto. 16430767
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16430767 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16430767 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111431A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress p-Methylphenyl potassium sulfate is a prototype protein-bound uremic toxin.
p-Methylphenyl potassium sulfate is a prototype protein-bound uremic toxin.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Cresyl sulfate potassium
CAS 91978-69-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H7KO4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo p-Tolyl sulfate potassium
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (552.39 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : ≥ 100 mg/mL (441.91 mM)
SMILES O=S(OC1=CC=C(C)C=C1)(O[K])=O
Peso molecular (g/mol) 226.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.29
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism