missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sal de potasio de sulfato de p-cresol-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Cresol Sulfate Potassium Salt-d4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7H3D4KO4S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | p-Cresyl Sulfate Potassium Salt-d4, p-Tolyl Sulfate Potassium Salt-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O4S.K/c1-6-2-4-7(5-3-6)11-12(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1/i2D,3D,4D,5D; |
| SMILES | CC1=C([2H])C([2H])=C(OS(=O)(O[K])=O)C([2H])=C1[2H] |
| Nombre IUPAC | sulfato de potasio;(2,3,5,6-tetradeuterio-4-metilfenil) |
| Peso molecular (g/mol) | 230.32 |
| Porcentaje de pureza | >95 |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?