Learn More
p-Cresol Rutinoside, TRC
Código de producto. 30007899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007899 1 mg 1 miligramo
30005164 5 mg 5 miligramos
30003241 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Product Code. 30007899 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCC7819801MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1715947-02-6
Fórmula molecular C19 H28 O10
Peso molecular (g/mol) 416.4196
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5R,6R)-2-metil-6-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-metilfenoxi)oxano-2-il]metaxi]oxano-3,4,5-triol
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3ccc(C)cc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Specifications
Nombre del producto químico o material p-Cresol Rutinoside
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28O10/c1-8-3-5-10(6-4-8)28-19-17(25)15(23)13(21)11(29-19)7-26-18-16(24)14(22)12(20)9(2)27-18/h3-6,9,11-25H,7H2,1-2H3/t9-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.1682