Learn More
p-Cresol Rutinoside, TRC
Código de producto. 30005164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005164 5 mg 5 miligramos
30003241 10 mg 10 miligramos
30007899 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005164 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC7819805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1715947-02-6
Fórmula molecular C19 H28 O10
Peso molecular (g/mol) 416.4196
Nombre IUPAC (2S,3R,4R,5R,6R)-2-metil-6-[[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-metilfenoxi)oxano-2-il]metaxi]oxano-3,4,5-triol
SMILES C[C@@H]1O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](Oc3ccc(C)cc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Cresol Rutinoside
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H28O10/c1-8-3-5-10(6-4-8)28-19-17(25)15(23)13(21)11(29-19)7-26-18-16(24)14(22)12(20)9(2)27-18/h3-6,9,11-25H,7H2,1-2H3/t9-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.1682