Learn More
p-Cresol Glucuronuro, TRC
Código de producto. 30005723
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005723 100 mg 100 miligramos
30003697 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005723 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC782005100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17680-99-8
Fórmula molecular C13H16O7
Peso molecular (g/mol) 284.26
Sinónimo 4-Methylphenyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid, β-D-p-Tolyl-glucopyranosiduronic Acid, p-Tolyl-β-D-glucosiduronic Acid, 4-Cresol Glucuronide, p-Methylphenyl-β-D-glucopyranosiduronic Acid, p-Tolyl-β-glucuronic Acid;
Nombre IUPAC (3S,4S,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-(4-metilfenoxi)tetrahidropiran-2-carboxílico
SMILES Cc1ccc(O[C@@H]2OC([C@@H](O)[C@H](O)C2O)C(=O)O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Cresol Glucuronide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H16O7/c1-6-2-4-7(5-3-6)19-13-10(16)8(14)9(15)11(20-13)12(17)18/h2-5,8-11,13-16H,1H3,(H,17,18)/t8-,9-,10?,11?,13+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.0896
Porcentaje de pureza >95%