Learn More
p-Cresol-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Cresol-d7 |
| CAS | 202325-52-8 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C7 2H7 H O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-(methyl-d3)- (9CI), 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)phenol, 4-(Methyl-d3)phen-2,3,5,6-d4-ol, p-Cresol-d7, 4-Methylphenol-D7 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriometil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 115.18 |
| Mostrar más |