Learn More
p-Cresol-d7, TRC
Código de producto. 30368018
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368018 25 mg 25 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30368018 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC78190225MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Cresol-d7
CAS 202325-52-8
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 2H7 H O
Cantidad 25 mg
Sinónimo Phen-2,3,5,6-d4-ol, 4-(methyl-d3)- (9CI), 2,3,5,6-Tetradeuterio-4-(trideuteriomethyl)phenol, 4-(Methyl-d3)phen-2,3,5,6-d4-ol, p-Cresol-d7, 4-Methylphenol-D7
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1O)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriometil)fenol
Peso molecular (g/mol) 115.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.1015
Porcentaje de pureza >95